Saltar a
BDPH9C021FFE
Bide Pharmatech
2-(2,3,6-Trifluorophenyl)acetonitrile
Sinónimos:
(2,3,6-trifluorophenyl)acetonitrile
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H4N1F3
Número CAS:
Peso molecular:
171.12
MDL number:
El producto BDPH9C021FFE no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C8H4F3N/c9-6-1-2-7(10)8(11)5(6)3-4-12/h1-2H,3H2
Inchi Key
PQIFHBOOYBTJLD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to yellow to brown liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)