Saltar a
BL3H160C19DF
BLD Pharmatech
2-Amino-2-(3-hydroxyphenyl)acetic acid
Sinónimos:
amino(3-hydroxyphenyl)acetic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H9O3N1
Número CAS:
Peso molecular:
167.16
MDL number:
El producto BL3H160C19DF no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c9-7(8(11)12)5-2-1-3-6(10)4-5/h1-4,7,10H,9H2,(H,11,12)
Inchi Key
DQLYTFPAEVJTFM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)