Saltar a
52182
0.1 M Citrate pH 5.0 – 30% PEG 6000 solution
Sinónimos:
PEG Grid Screening Solution 32/Kit-No 36436
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352200
pH
5.0±0.2 ( in neat)
density
1.06 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)