Fortfahren mit
856487
Poly-(vinylpolypyrrolidon)
cross-linked, powder
Synonym(e):
PVPP, Polyvinylpyrrolidon, vernetzt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
form
powder
crosslinking
cross-linked
mp
>300 °C
SMILES string
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
InChI key
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
Komplexe mit Phenolen und Alkaloiden für ihre Extraktion aus Pflanzenproben, was eine Modifikation von Proteinen und Störungen verhindert, die sie bei der spektrophotometrischen Bestimmung des Proteingehalts verursachen könnten. Berichten zufolge verbessert dies auch die Stabilität von Enzymen.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly-(vinylpolypyrrolidon)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)