Fortfahren mit
BDPH9BCD71D9
Bide Pharmatech
4-Chloro-6-Fluoroindan-1-one
Synonym(e):
4-chloro-6-fluoro-1-indanone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H6O1Cl1F1
Molekulargewicht:
184.6
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD71D9 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H6ClFO/c10-8-4-5(11)3-7-6(8)1-2-9(7)12/h3-4H,1-2H2
Inchi Key
PADRGRWYNJBMQI-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)