Fortfahren mit
BDPH9BCDB628
Bide Pharmatech
8-Bromo-2-methylquinolin-4-ol
Synonym(e):
8-bromo-2-methyl-4(1H)-quinolinone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H8O1N1Br1
Molekulargewicht:
238.08
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDB628 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H8BrNO/c1-6-5-9(13)7-3-2-4-8(11)10(7)12-6/h2-5H,1H3,(H,12,13)
Inchi Key
VZEQVJZHDYRCBZ-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)