Fortfahren mit
BDPH9C021AED
Bide Pharmatech
Methyl (Z)-3-amino-4-methylpent-2-enoate
Synonym(e):
methyl (2Z)-3-amino-4-methyl-2-pentenoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H13O2N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
143.19
MDL number:
Das Produkt BDPH9C021AED wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H13NO2/c1-5(2)6(8)4-7(9)10-3/h4-5H,8H2,1-3H3/b6-4-
Inchi Key
QBZUNIPJVKAQQC-XQRVVYSFSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)