Fortfahren mit
BDPH9C021C19
Bide Pharmatech
(E)-3-(2-Propyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)acrylic acid
Synonym(e):
(E)-3-(2-propyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)acrylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H12O2N1F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.23
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C12H12F3NO2/c1-2-3-9-8(5-7-11(17)18)4-6-10(16-9)12(13,14)15/h4-7H,2-3H2,1H3,(H,17,18)/b7-5+
Inchi Key
CNCIJHJOEHBPBF-FNORWQNLSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)