Fortfahren mit
42663
Xanthan aus Xanthomonas campestris
4,500,000
Synonym(e):
Xanthangummi aus Xanthomonas campestris, Gummi Xanthan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
234-394-2
MDL number:
form
powder
InChI
1S/C13H10O/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)14-12/h1-8H,9H2
InChI key
GJCOSYZMQJWQCA-UHFFFAOYSA-N
General description
As xanthan is a polysaccharide used in many applications such as a food additive, enzyme substrate or rheology modifier, it is useful to have a xanthan standard with a clearly defined narrow molecular weight distribution. Xanthan is produced by fermentation from Xanthomonas campestris.
Application
Xanthangummi ist ein anionisches Polysaccharid, das aus einem β-(1→4)-D-Glucopyranose-Glucan-Gerüst mit Seitenketten aus (1→3)-α-D-Mannopyranose-, (2→1)-β-D-Glucuronsäure- und (4→1)-β-D-Mannopyranose-Einheiten an alternierenden Resten besteht. Rund die Hälfte aller terminalen Mannosereste ist 4,6-pyruviert, während die meisten inneren Mannosereste 6-acetyliert sind. Seine Eigenschaften machen Xanthangummi zu einem nützlichen Matrixbestandteil von Wirkstoffabgabesystemen. Es bildet stabile Wirkstoffsuspensionen in wässrigen Medien und mit Johannisbrotkernmehl oder Guaran ein weiches Gel.
Xanthangummi ist ein anionisches Polysaccharid, das aus einem β-(1→4)-D-Glucopyranose-Glucan-Gerüst mit Seitenketten aus (1→3)-α-D-Mannopyranose-, (2→1)-β-D-Glucuronsäure- und (4→1)-β-D-Mannopyranose-Einheiten an alternierenden Resten besteht. Rund die Hälfte aller terminalen Mannosereste ist 4,6-pyruviert, während die meisten inneren Mannosereste 6-acetyliert sind. Seine Eigenschaften machen Xanthangummi zu einem nützlichen Matrixbestandteil von Wirkstoffabgabesystemen. Es bildet stabile Wirkstoffsuspensionen in wässrigen Medien und mit Johannisbrotkernmehl oder Guaran ein weiches Gel. Xanthangummi ahmt die Textur von Lipiden nach und wird in Experimenten an Mäusen zur Untersuchung von Signalwegen, die durch Aufnahme von lipidhaltigen Reagenzien initiiert werden, als Kontrolle verwendet.
Analysis Note
gel-permeation chromatography corresponds
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Xanthan aus Xanthomonas campestris
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Review of xanthan gum production from unmodified starches by Xanthomonas comprestris sp.
Rosalam, S. and England, R.
Enz. Microbiol. Technol., 39, 197-207 (2006)
Tommasina Coviello et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 119(1), 5-24 (2007-03-27)
Hydrogels are three-dimensional, hydrophilic, polymeric networks, with chemical or physical cross-links, capable of imbibing large amounts of water or biological fluids. Among the numerous macromolecules that can be used for hydrogel formation, polysaccharides are extremely advantageous compared to synthetic polymers
Analyses of polysaccharide fouling mechanisms during crossflow membrane filtration.
Nataraj, S., et al.
Journal of Membrane Science, 308, 152-161 (2008)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
358835-1G04061831812916
358835-250MG04061833277119
42663-100MG04061832631141