Fortfahren mit
52182
0.1 M Citrat pH 5.0 – 30% PEG 6000 -Lösung
Synonym(e):
PEG Grid Screening-Lösung 32/Kit-Nr. 36436
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
pH
5.0±0.2 ( in neat)
density
1.06 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
704040-5G04061832545905
704040-1G04061825972190