Fortfahren mit
O7378
N-Oleoyl-D-sphingosine semisynthetic
Synonym(e):
N-cis-Octadecenoyl-D-sphingosine, Oleoyl ceramide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C36H69NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
563.94
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)NCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)