Merck
BDPH9BCC1DFD
Bide Pharmatech
Ethyl 2-(2-chloropyridin-4-yl)acetate
Synonym(e):
ethyl 2-(2-chloropyridin-4-yl)acetate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H10O2N1Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.64
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCC1DFD wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H10ClNO2/c1-2-13-9(12)6-7-3-4-11-8(10)5-7/h3-5H,2,6H2,1H3
Inchi Key
MFDZGDBPQSJAIC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)