Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCC2BF3 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H7NO3/c1-11-7(10)6(9)5-3-2-4-8-5/h2-4,8H,1H3
Inchi Key
LXHFRGJQRNUGQE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
