Fortfahren mit
BDPH9BCC2DCA
Bide Pharmatech
4-((2-Benzylphenyl)amino)-2-((cyclohexylmethyl)amino)pyrimidine-5-carboxylic acid
Synonym(e):
4-((2-benzylphenyl)amino)-2-((cyclohexylmethyl)amino)pyrimidine-5-carboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Das Produkt BDPH9BCC2DCA wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C25H28N4O2/c30-24(31)21-17-27-25(26-16-19-11-5-2-6-12-19)29-23(21)28-22-14-8-7-13-20(22)15-18-9-3-1-4-10-18/h1,3-4,7-10,13-14,17,19H,2,5-6,11-12,15-16H2,(H,30,31)(H2,26,27,28,29)
Inchi Key
XZFTUBCGJFWCHL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)