Fortfahren mit
BDPH9BCC3C19
Bide Pharmatech
2-(4-Bromo-3-chlorophenyl)acetic acid
Synonym(e):
(4-bromo-3-chlorophenyl)acetic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H6O2Cl1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.49
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCC3C19 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H6BrClO2/c9-6-2-1-5(3-7(6)10)4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
Inchi Key
RMGCJLITIJXUAB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)