Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCC3E4E wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H18N8/c11-7-17-9(13)15-5-3-1-2-4-6-16-10(14)18-8-12/h1-6H2,(H3,13,15,17)(H3,14,16,18)
Inchi Key
YXZZOMVBHPCKMM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N'''-1,6-Hexanediylbis(N'-cyanoguanidine)
hstatements
pcodes
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?