Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCC42EA wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H10O2S/c1-9-4-6(2-3-6)5(7)8/h2-4H2,1H3,(H,7,8)
Inchi Key
HSOAQEVFZVCXQW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
93%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
hstatements
signalword
Danger
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

