Fortfahren mit
BDPH9BCC4C49
Bide Pharmatech
4-Methoxybenzo[b]thiophene
Synonym(e):
4-methoxybenzo[b]thiophene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H8O1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.23
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCC4C49 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H8OS/c1-10-8-3-2-4-9-7(8)5-6-11-9/h2-6H,1H3
Inchi Key
YPOBRGLUEDOCKJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)