Fortfahren mit
BDPH9BCC4EBE
Bide Pharmatech
Dipropyl malonate
Synonym(e):
dipropyl malonate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H16O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.22
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCC4EBE wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H16O4/c1-3-5-12-8(10)7-9(11)13-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
Inchi Key
LWIWFCDNJNZEKB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to pale yellow liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)