Fortfahren mit
BDPH9BCC55DF
Bide Pharmatech
2-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole-5-carboxylic acid
Synonym(e):
2-(trifluoromethyl)-1H-imidazole-5-carboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H3O2N2F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.09
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCC55DF wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C5H3F3N2O2/c6-5(7,8)4-9-1-2(10-4)3(11)12/h1H,(H,9,10)(H,11,12)
Inchi Key
DQPSZGHYQKCZEY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow or Gray Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)