Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCC6D4E wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C4H4N2O2/c5-1-2(6)4(8)3(1)7/h5-6H2
Inchi Key
WUACDRFRFTWMHE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8°C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
