Fortfahren mit
BDPH9BCC96AB
Bide Pharmatech
Pyrazine-2,5-diamine dihydrochloride
Synonym(e):
pyrazine-2,5-diamine dihydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C4H8N4Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.04
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCC96AB wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C4H6N4.2ClH/c5-3-1-7-4(6)2-8-3;;/h1-2H,(H2,6,7)(H2,5,8);2*1H
Inchi Key
GYKJUORFNIUYGA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Off White to Yellow to brown powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)