Fortfahren mit
BDPH9BCC9EAA
Bide Pharmatech
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzoic acid
Synonym(e):
3-bromo-6-chloro-2-fluorobenzoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H3O2Cl1Br1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.45
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCC9EAA wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H3BrClFO2/c8-3-1-2-4(9)5(6(3)10)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
Inchi Key
RMFKXLDHDDWWGR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)