Fortfahren mit
BDPH9BCCBBB0
Bide Pharmatech
1-Methyl-7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
Synonym(e):
1-methyl-7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C16H22O3N1B1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
287.17
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCBBB0 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C16H22BNO3/c1-15(2)16(3,4)21-17(20-15)12-8-6-11-7-9-14(19)18(5)13(11)10-12/h6,8,10H,7,9H2,1-5H3
Inchi Key
JHYKGSQEPCEHML-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)