Fortfahren mit
BDPH9BCCCA2C
Bide Pharmatech
2-cyclobutyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Synonym(e):
2-cyclobutyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H19O2B1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.07
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCCA2C wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H19BO2/c1-9(2)10(3,4)13-11(12-9)8-6-5-7-8/h8H,5-7H2,1-4H3
Inchi Key
CJHFLFQCUUOKEK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)