Fortfahren mit
BDPH9BCCCAA8
Bide Pharmatech
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Synonym(e):
1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H7N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.19
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCCAA8 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H7N3/c11-6-9-7-12-13(8-9)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,7-8H
Inchi Key
QXUOMWCBAUSGQT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)