Fortfahren mit
BDPH9BCCCE99
Bide Pharmatech
6-(Chloromethyl)-2-cyanopyridine
Synonym(e):
6-(chloromethyl)-2-pyridinecarbonitrile
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H5N2Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.58
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCCE99 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H5ClN2/c8-4-6-2-1-3-7(5-9)10-6/h1-3H,4H2
Inchi Key
NZOOXGNGNZWVQR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow to Bown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)