Fortfahren mit
BDPH9BCCCF6E
Bide Pharmatech
2-Cyclohexyl-1-phenylethan-1-amine
Synonym(e):
2-cyclohexyl-1-phenylethanamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C14H21N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.33
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCCF6E wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C14H21N/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)11-12-7-3-1-4-8-12/h2,5-6,9-10,12,14H,1,3-4,7-8,11,15H2
Inchi Key
HFLQIMOFFSZGIH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)