Fortfahren mit
BDPH9BCCCFC8
Bide Pharmatech
1-(4-Bromophenyl)imidazolidin-2-one
Synonym(e):
1-(4-bromophenyl)-2-imidazolidinone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H9O1N2Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.09
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCCFC8 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H9BrN2O/c10-7-1-3-8(4-2-7)12-6-5-11-9(12)13/h1-4H,5-6H2,(H,11,13)
Inchi Key
IQYIOVFMXOWYEQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)