Fortfahren mit
BDPH9BCCD2E4
Bide Pharmatech
2,5-Dichlorobenzyl cyanide
Synonym(e):
(2,5-dichlorophenyl)acetonitrile
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H5N1Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.04
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCD2E4 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H5Cl2N/c9-7-1-2-8(10)6(5-7)3-4-11/h1-2,5H,3H2
Inchi Key
RLUBZPCKOYSHNQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to pale-yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)