Fortfahren mit
BDPH9BCCD4E7
Bide Pharmatech
1-(3-Bromophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
Synonym(e):
1-(3-bromophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H6O1Br1F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.03
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCD4E7 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H6BrF3O/c9-6-3-1-2-5(4-6)7(13)8(10,11)12/h1-4,7,13H
Inchi Key
YJAXYKDDEAMXAW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to yellow liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)