Fortfahren mit
BDPH9BCCD522
Bide Pharmatech
5-Chloro-2-(methylthio)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Synonym(e):
5-chloro-2-(methylthio)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H4N2Cl1S1F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.63
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCD522 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H4ClF3N2S/c1-13-5-11-2-3(7)4(12-5)6(8,9)10/h2H,1H3
Inchi Key
IRPJOYRKSXBYBE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Danger
pictograms
Skull and crossbones
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)