Fortfahren mit
BDPH9BCCDCF5
Bide Pharmatech
2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-2-methoxyacetic acid
Synonym(e):
{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}(methoxy)acetic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C18H17O5N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
327.34
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCDCF5 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C18H17NO5/c1-23-16(17(20)21)19-18(22)24-10-15-13-8-4-2-6-11(13)12-7-3-5-9-14(12)15/h2-9,15-16H,10H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)
Inchi Key
AMDUDUCMSBVPRB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)