Fortfahren mit
BDPH9BCCDDCD
Bide Pharmatech
Decyl decanoate
Synonym(e):
decyl decanoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C20H40O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
312.54
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCDDCD wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C20H40O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-22-20(21)18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-19H2,1-2H3
Inchi Key
XAKXZZPEUKNHMA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Almost colorless liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)