Fortfahren mit
BDPH9BCCDECD
Bide Pharmatech
4-Methoxypicolinic acid
Synonym(e):
4-methoxy-2-pyridinecarboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H7O3N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.14
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCDECD wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H7NO3/c1-11-5-2-3-8-6(4-5)7(9)10/h2-4H,1H3,(H,9,10)
Inchi Key
UELRAKDBDJRXST-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Methoxypicolinic acid
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)