Fortfahren mit
BDPH9BCCE1A2
Bide Pharmatech
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)phenol
Synonym(e):
3-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)phenol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H10O1N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.2
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCE1A2 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H10N2O/c1-12-7-9(6-11-12)8-3-2-4-10(13)5-8/h2-7,13H,1H3
Inchi Key
ZNUQEPSKTDQJTO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)