Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCCE69E wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H9BrO3/c10-7-2-1-3-8(6-7)13-5-4-9(11)12/h1-3,6H,4-5H2,(H,11,12)
Inchi Key
XXAKGQROEOIMKK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
