Direkt zum Inhalt
Merck

Fortfahren mit

BDPH9BCCEE26

Bide Pharmatech

3-((Dimethylamino)methyl)-4-hydroxybenzaldehyde

Synonym(e):

3-[(dimethylamino)methyl]-4-hydroxybenzaldehyde

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C10H13O2N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.22
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCEE26 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C10H13NO2/c1-11(2)6-9-5-8(7-12)3-4-10(9)13/h3-5,7,13H,6H2,1-2H3

Inchi Key

RONWGSMHSGHRJS-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, store in freezer, under -20C

Country of Origin

CN

Physical Form

Form: solid



Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen