Fortfahren mit
BDPH9BCCEED6
Bide Pharmatech
1-(4-Chloro-1-phenylbutyl)-4-fluorobenzene
Synonym(e):
1-(4-chloro-1-phenylbutyl)-4-fluorobenzene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C16H16Cl1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.75
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCEED6 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C16H16ClF/c17-12-4-7-16(13-5-2-1-3-6-13)14-8-10-15(18)11-9-14/h1-3,5-6,8-11,16H,4,7,12H2
Inchi Key
LJSMZTZPLOWAHK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)