Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCCFD87 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C13H8BrIO/c14-10-6-7-12(15)11(8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
Inchi Key
CZMAVXYDVPUPOD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (5-Bromo-2-iodophenyl)(phenyl)methanone
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
