Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCD00A6 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H17N.ClH/c1-9-8-6-4-2-3-5-7-8;/h8-9H,2-7H2,1H3;1H
Inchi Key
QLAIBHKNAXKMHU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?