Fortfahren mit
BDPH9BCD02CA
Bide Pharmatech
5-Chloro-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Synonym(e):
5-chloro-4-fluoro-1-indanone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H6O1Cl1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.6
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD02CA wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H6ClFO/c10-7-3-1-5-6(9(7)11)2-4-8(5)12/h1,3H,2,4H2
Inchi Key
VRURYMJQFZRENG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow to grey powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)