Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCD0CD7 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H13N3/c1-4-10-11(7-1)8-2-5-9-6-3-8/h1,4,7-9H,2-3,5-6H2
Inchi Key
WGNPNAOPVBYTKD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
