Fortfahren mit
BDPH9BCD157E
Bide Pharmatech
(4-((Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)phenyl)boronic acid
Synonym(e):
4-(tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)phenylboronic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H15O4B1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.05
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD157E wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C11H15BO4/c13-12(14)9-4-6-10(7-5-9)16-11-3-1-2-8-15-11/h4-7,11,13-14H,1-3,8H2
Inchi Key
DMGMCZRNMYQQQB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)