Fortfahren mit
BDPH9BCD1C19
Bide Pharmatech
2,6,10-Trimethyl-2,6,10-triazaundecane
Synonym(e):
N~1~-[3-(dimethylamino)propyl]-N~1~,N~3~,N~3~-trimethyl-1,3-propanediamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H27N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.36
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD1C19 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C11H27N3/c1-12(2)8-6-10-14(5)11-7-9-13(3)4/h6-11H2,1-5H3
Inchi Key
SKCNNQDRNPQEFU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to yellow liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)