Fortfahren mit
BDPH9BCD1EC1
Bide Pharmatech
1-Ethyl-1,3-diphenylurea
Synonym(e):
N-ethyl-N,N'-diphenylurea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C15H16O1N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.3
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD1EC1 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C15H16N2O/c1-2-17(14-11-7-4-8-12-14)15(18)16-13-9-5-3-6-10-13/h3-12H,2H2,1H3,(H,16,18)
Inchi Key
NCPIMZDJJZLMCF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Ethyl-1,3-diphenylurea
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)