Fortfahren mit
BDPH9BCD211B
Bide Pharmatech
3-((4-Bromophenyl)amino)piperidine-2,6-dione
Synonym(e):
3-((4-bromophenyl)amino)piperidine-2,6-dione
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H11O2N2Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
283.12
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD211B wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C11H11BrN2O2/c12-7-1-3-8(4-2-7)13-9-5-6-10(15)14-11(9)16/h1-4,9,13H,5-6H2,(H,14,15,16)
Inchi Key
GYDYIYKLNGVJPE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)