Fortfahren mit
BDPH9BCD2C4E
Bide Pharmatech
5-Bromo-2-ethoxy-3-methylpyridine
Synonym(e):
5-bromo-2-ethoxy-3-methylpyridine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H10O1N1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.08
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD2C4E wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H10BrNO/c1-3-11-8-6(2)4-7(9)5-10-8/h4-5H,3H2,1-2H3
Inchi Key
KJXFWKLSNMFKSK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or viscous liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)