Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCD2CB3 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H9FO3S/c1-7-2-4-8(5-3-7)13(10,11)12-6-9/h2-5H,6H2,1H3
Inchi Key
RFCGZPLGJZELOK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to light yellow liquid
hstatements
signalword
Danger
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

