Fortfahren mit
BDPH9BCD2CD5
Bide Pharmatech
(2-(Trifluoromethyl)-1h-indol-5-yl)methanamine
Synonym(e):
[2-(trifluoromethyl)-1H-indol-5-yl]methanamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H9N2F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.19
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD2CD5 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H9F3N2/c11-10(12,13)9-4-7-3-6(5-14)1-2-8(7)15-9/h1-4,15H,5,14H2
Inchi Key
NBNIQGRWWWXPAD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)